Sodium-1-decanesulphonate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
MQ100
30631-10G-F 30631-50G-F
30631-10G-FEA 197 EUR
30631-10G-F 30631-50G-F
Sodium-1-decanesulphonate, Supelco®
Sodium-1-decanesulphonate
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
MW: 244.33 g/mol
Smeltpunt: > 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007526
CAS nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b29000190d5d1de3ab217077367976219752cc0e&vid=9c9fdc7eafa642287007f4c1acb2e630628257a9&prid=web&clid=SAPDAM