1-Heptanesulphonic acid sodium salt
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
24604.01 24604.02
SERA24604.01EA 0 EUR
SERA24604.01 SERA24604.02
1-Heptanesulphonic acid sodium salt
1-Heptanesulphonic acid sodium salt
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007543
CAS nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM