1-Octaansulfonzuur natriumzout HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Sodium octane-1-sulphonate
384770250
384771000
384770050
384775000
ACRO384770250EA
427
EUR
ACRO384770250
ACRO384771000
ACRO384770050
ACRO384775000
1-Octaansulfonzuur natriumzout HPLC
1-Octaansulfonzuur natriumzout
Formule:
C₈H₁₇NaO₃S MW: 216.28 g/mol Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007544 CAS nummer: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
|
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % |
UV | at 240 nm A: ≤0.05 |
Titration after Ion exchange | ≥98.0 % |