SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8163-02EA 0 EUR
8163-02 8163-06 8163-11
SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Kolommen voor chromatografie
Ultraschone, PP-kolommen met BAKERBOND® HPLC media zijn ontworpen om tijd te besparen, werk en uiteindelijke hoeveelheden oplosmiddelen te minimaliseren en de prestaties te verbeteren. Uitvoertijden zijn tot negen keer sneller dan conventionele kolommen. Het ingebouwde beschermingsfilter voor de kolom en een hogere analytconcentratie kunnen de stappen voor voorfiltratie en concentratie reduceren of elimineren.
  • Uitvoertijden tot negen keer sneller dan conventionele SPE-kolommen.
  • Unieke laminaire configuratie
  • Op silicabasis
Algemene toepassingen:More Product Information