VWR®, Overschoenen, antislip
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-9081EA 91 EUR
113-9081 113-9080 113-9079 113-9082
VWR®, Overschoenen, antislip
Wegwerpkleding
Wegwerpschoenovertrekken van CPE-folie.
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
  • Antislipprestaties
L×W: 410×170 mm
Gewicht: 10, 13 of 16 g/st
*Past altijd
Certificaten: Kat. I