SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic DVB
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8108-04EA 393.05 EUR
8108-04 8108-09
SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic DVB
Kolommen voor chromatografie
Deze kolommen zijn voorzien van ND® DVB-polymeerharsen die het product zijn van ultraschone polymeermicrodeeltjestechnologie. Deze harsdeeltjes hebben een groot oppervlak, zijn zeer stijf, stabiel over pH-bereik 1 tot 14, in water oplosbaar en worden niet beïnvloed door het drogen van het sorptiemiddel. Deze kolommen worden aanbevolen wanneer er geavanceerde detectiemethoden worden gebruikt.
  • Verbetering van de terugwinning bij monstervoorbereiding
  • Op polymeerbasis
Algemene toepassingen: polaire tot niet-polaire analyten.
Deze SPE-kolommen kunnen worden gebruikt in de adsorptiemodus.