Chloromethyl pivalate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 18997-19-8
Molecular Formula: C6H11ClO2
Formula Weight: 150.60
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1560838
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000884
Formule:
C₆H₁₁ClO₂ Kookpunt: 146…148 °C Dichtheid: 1,045 Vlampunt: 40 °C (104 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000884 CAS nummer: 18997-19-8 EINECS: 242-735-1 ADR: 3,III |