3-Methylacetylacetone mixture of tautomers 95%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 95%
CAS No.: 815-57-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 635909
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008762
Formule:
C₆H₁₀O₂ Kookpunt: 170…171 °C Smeltpunt: –31 °C Dichtheid: 0,980 Vlampunt: 56 °C (132 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008762 CAS nummer: 815-57-6 EINECS: 212-420-3 UN: 1224 ADR: 3,III |