Pivaloyl chloride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
140050050
140052500
140050010
ACRO140050050EA
21.9
EUR
ACRO140050050
ACRO140052500
ACRO140050010
Pivaloyl chloride 99%
Pivaloyl chloride
Formule:
C₅H₉ClO Kookpunt: 105 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –56 °C Dichtheid: 0,98 g/cm³ Vlampunt: 14 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000709 CAS nummer: 3282-30-2 EINECS: 221-921-6 UN: 2438 ADR: 6.1,I |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration RCOCl | 98.5 to 101.5 % |