Pivaloyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3282-30-2
Molecular Formula: (CH3)3CCOCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Pungent
Melting Point: -57°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 385668
UN No.: 2438
MDL No.: MFCD00000709
Formule:
C₅H₉ClO Kookpunt: 105…106 °C Smeltpunt: –57 °C Dichtheid: 0,985 Vlampunt: 8 °C (46 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000709 CAS nummer: 3282-30-2 EINECS: 221-921-6 UN: 2438 ADR: 6.1,I |