Pivalamide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
140010250 140011000 140010050
ACRO140010250EA 63.6 EUR
ACRO140010250 ACRO140011000 ACRO140010050
Pivalamide 98%
Pivalamide
Formule: C₅H₁₁NO
Kookpunt: 212 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 152…156 °C
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008011
CAS nummer: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥97.5 %