Methyl pivalate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 598-98-1
Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH3
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3900
Melting Point:
Formule:
C₆H₁₂O₂ Kookpunt: 100…101 °C Smeltpunt: < –70 °C Dichtheid: 0,875 Vlampunt: 6 °C (42 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008843 CAS nummer: 598-98-1 EINECS: 209-959-1 UN: 3272 ADR: 3,II |