2-Ethylcapronzuur ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
A12644.0DEA
213
EUR
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
2-Ethylcapronzuur ≥99%
2-Ethylcapronzuur
Purity: 99%
CAS No.: 149-57-5
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -59°
Boiling Point: 226-229°
Beilstein Reference: 1750468
MDL No.: MFCD00002675
Formule:
C₈H₁₆O₂ Kookpunt: 226…229 °C Smeltpunt: –59 °C Dichtheid: 0,91 Vlampunt: 114 °C (237 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002675 CAS nummer: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |