2-Ethylcapronzuur, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Ethylhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
02529-1ML-F
02529-5ML-F
02529-1ML-FEA
33.8
EUR
02529-1ML-F
02529-5ML-F
2-Ethylcapronzuur, Supelco®
2-Ethylcapronzuur
Formule:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 g/mol Kookpunt: 228 Smeltpunt: –82.8 °C Dichtheid: 0.91 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 114 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002675 CAS nummer: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |