Isoboterzuur 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
ACRO122525000EA
42
EUR
ACRO122525000
ACRO122520250
ACRO122520010
Isoboterzuur 99+%
Isoboterzuur
Formule:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Kookpunt: 155 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –47 °C Dichtheid: 0,95 g/cm³ Vlampunt: 59 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002658 CAS nummer: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN: 2529 ADR: 3,III Merck Index: 13,05172 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |