Isoboterzuur, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
46935-UEA
21.9
EUR
46935-U
Isoboterzuur, Supelco®
Isoboterzuur
Formule:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Kookpunt: 155 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –45 °C Dichtheid: 0,949 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 57 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002658 CAS nummer: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN: 2529 ADR: 3,III Merck Index: 13,05172 |