4-Methylvaleric acid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
255510050
255510250
ACRO255510050EA
25.8
EUR
ACRO255510050
ACRO255510250
4-Methylvaleric acid 99%
4-Methylvaleric acid
Formule:
C₆H₁₂O₂ Kookpunt: 200 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –35 °C Dichtheid: 0,922 g/cm³ Vlampunt: 97 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002803 CAS nummer: 646-07-1 EINECS: 211-464-0 UN: 2922 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4136 to 1.4156 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |