2,2-Dimethylsuccinic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24394.06 B24394.14
B24394.06EA 43.1 EUR
B24394.06 B24394.14
2,2-Dimethylsuccinic acid ≥99%
2,2-Dimethylsuccinic acid
Purity: 99% CAS No.: 597-43-3 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 139-142° Beilstein Reference: 1764476
Formule: C₆H₁₀O₄
Kookpunt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 139…142 °C
Dichtheid: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004196
CAS nummer: 597-43-3
EINECS: 209-899-6