Isobutyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methylpropyl isothiocyanate
SB01703.1 SB01703EA SB01703.50
MAYBSB01703.1EA 0 EUR
MAYBSB01703.1 MAYBSB01703EA MAYBSB01703.50
Isobutyl isothiocyanate
Isobutyl isothiocyanate
Formule: C₅H₉NS
Kookpunt: 160…162 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022062
CAS nummer: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN: 2924
ADR: 3,III