Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
L13894.AE
L13894.AP
L13894.AEEA
30.6
EUR
L13894.AE
L13894.AP
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Bis(2-ethylhexyl)amine
Purity: 99%
CAS No.: 106-20-7
Molecular Formula: C16H35N
Formula Weight: 241.46
Flash Point: 121°(250°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point:
Formule:
C₁₆H₃₅N Kookpunt: 281 °C Smeltpunt: < –60 °C Dichtheid: 0,805 Vlampunt: 121 °C (250 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009489 CAS nummer: 106-20-7 EINECS: 203-372-4 UN: 2922 ADR: 8,III |