tert-Butylmethylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
22104.292EA 45.3 EUR
22104.292 22104.460 22104.320
tert-Butylmethylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
tert-Butylmethylether
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Kookpunt: 55,2 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –108,6 °C
Dichtheid: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008812
CAS nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Water Max. 1 %