3-Methoxy-3-methyl-1-butanol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
259752500
259750010
ACRO259752500EA
25.3
EUR
ACRO259752500
ACRO259750010
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol 99%
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Formule:
C₆H₁₄O₂ Kookpunt: 174 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –50 °C Dichtheid: 0,926 g/cm³ Vlampunt: 71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00044771 CAS nummer: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |