2,2-Dimethyl-1-propanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Neopentyl alcohol
A14390.14 A14390.22 A14390.36
A14390.14EA 34.7 EUR
A14390.14 A14390.22 A14390.36
2,2-Dimethyl-1-propanol ≥99%
2,2-Dimethyl-1-propanol
Purity: 99% CAS No.: 75-84-3 Molecular Formula: (CH3)3CCH2OH Formula Weight: 88.15 Flash Point: 36°(96°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 111-114° Beilstein Reference: 1730984 Merck Reference: 14,6457 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00004682
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Kookpunt: 111…114 °C
Smeltpunt: 52…56 °C
Dichtheid: 0.818
Vlampunt: 36 °C (96 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004682
CAS nummer: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06546