2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
156580050
156580250
ACRO156580050EA
57.5
EUR
ACRO156580050
ACRO156580250
2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
2,3-Dimethyl-2-butanol
Formule:
C₆H₁₄O Kookpunt: 120…121 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –14 °C Dichtheid: 0,82 g/cm³ Vlampunt: 29 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004463 CAS nummer: 594-60-5 EINECS: 209-847-2 UN: 1987 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |