2-Methyl-1-propaanol, EMPLURA®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00985.6025 1.00985.9190
1.00985.6025EA 807 EUR
1.00985.6025 1.00985.9190
2-Methyl-1-propaanol, EMPLURA®, Supelco®
2-Methyl-1-propaanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Kookpunt: 107,9 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –108 °C
Dichtheid: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004740
CAS nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM