2-Methyl-1-propaanol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
82059-5ML-FEA 195 EUR
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
2-Methyl-1-propaanol, Supelco®
2-Methyl-1-propaanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Kookpunt: 107.9
Smeltpunt: –108 °C
Dichtheid: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 28
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004740
CAS nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d950f4690da0c33cf72df0d8cac3c2d5d3a6452a&vid=068d80d5b352743f56af775ce730118f0c07e3e8&prid=web&clid=SAPDAM