tert-Butylalcohol, EMPLURA®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22264.1000 8.22264.9025
8.22264.1000EA 46 EUR
8.22264.1000 8.22264.9025
tert-Butylalcohol, EMPLURA®, Supelco®
tert-Butylalcohol
Formule: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Kookpunt: 82.2
Smeltpunt: 25.3
Dichtheid: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 11
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004464
CAS nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM