tert-Butylalcohol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
50621-1ML-F 50621-5ML-F
50621-1ML-FEA 45.2 EUR
50621-1ML-F 50621-5ML-F
tert-Butylalcohol, Supelco®
tert-Butylalcohol
Formule: (CH₃)₃COH
Kookpunt: 82,2 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004464
CAS nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e944040ccfb9100ef46ad24093718c59fa5ec5f&vid=337d7553082ff82c47fad7a03c9d2ae260bc24bf&prid=web&clid=SAPDAM