Isoamyl alcohol
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
39557.01 39557.02
SERA39557.01EA 39 EUR
SERA39557.01 SERA39557.02
Isoamyl alcohol
Isoamyl alcohol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Kookpunt: 130 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002934
CAS nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM