2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
408550250 408555000 408550025
ACRO408550250EA 26.2 EUR
ACRO408550250 ACRO408555000 ACRO408550025
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 99%
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
Kookpunt: 208 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 122…128 °C
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004685
CAS nummer: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 12,06547
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g