Chemie vacuümpompen en systemen MD 1C
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
20696620 20696600 696601 696602 696622 696621
181-1598EA 4340 EUR
181-1598 181-1147 181-0092 181-0028 181-0019 181-1597
Chemie vacuümpompen en systemen MD 1C
Pompen Membraanvacuümpompen
Deze chemische vacuümsystemen kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor het evacueren of verplaatsen van gassen en dampen tussen containers in chemische en natuurkundige laboratoria, b.v. als alternatief voor waterstraalpompen en schottenpompen. Compacte constructie, zeer stille loop, lange levensduur; membraan en kleppen zijn zeer eenvoudig te vervangen. Olievrij vacuüm.
  • Inclusief chemie-membraanpomp met hoge chemische weerstand (onderdelen die in contact komen met media zijn gemaakt van PTFE-verbindingen en vergelijkbaar)
  • Hoge
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model MD 4C EX AK + EK MD 1C MD 1C MD 1C MD 1C + AK + EK MD 4C EX AK + EK
Environmentally Preferable
Vacuümpomp MD 1C MD 1C MD 1C
Aantal trappen 3 3 3 3 3 3
Debiet 22/25 l/min 22/25 l/min 22/25 l/min 22/25 l/min 22/25 l/min 22/25 l/min
Vacuüm - - -
Einddruk (abs.) (mbar) 2 mbar 2 mbar 2 mbar 2 mbar 2 mbar 2 mbar
Einddruk met gasballast 4 mbar 4 mbar 4 mbar 4 mbar 4 mbar 4 mbar
Beschermingsklasse IP 42 IP 44 IP 42 IP 42 IP 40 IP 40
Motorvermogen 0,08 kW 0.08 kW
b×d×h 316×239×405 mm 316×143×175 mm 316×143×175 mm 316×143×175 mm 316×239×405 mm 316×239×405 mm
Gewicht 10,2 kg 6,9 kg 6,9 kg 6,9 kg 10,2 kg 10,2 kg
Eindvacuüm (abs.) 1,5 mbar 1,5 mbar