2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10340.0E A10340.30 A10340.36
A10340.0EEA 80.6 EUR
A10340.0E A10340.30 A10340.36
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol ≥99%
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Purity: 99% CAS No.: 126-30-7 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 103°(217°F) Odour: Mild Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 605291 Merck Reference: 14,6458 MDL No.: MFCD00004685
Formule: C₅H₁₂O₂
Kookpunt: 210…212 °C
Smeltpunt: 125…130 °C
Dichtheid: 1,042
Vlampunt: 103 °C (217 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004685
CAS nummer: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 14,6458