2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
162502500
162500050
ACRO162502500EA
47
EUR
ACRO162502500
ACRO162500050
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Formule:
C₈H₁₈O₂ Kookpunt: 214 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 88…91 °C Dichtheid: 0,898 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 126 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004473 CAS nummer: 110-03-2 EINECS: 203-731-5 |
Specification Test Results
Appearance | White Flakes or pellets or prills |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 91 °C |
GC | ≥96.0 % |