2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11984.0E A11984.22 A11984.36
A11984.0EEA 305 EUR
A11984.0E A11984.22 A11984.36
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Purity: 97% CAS No.: 110-03-2 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 126°(258°F) Odour: Odourless Boiling Point: 214-215° Beilstein Reference: 1361437 MDL No.: MFCD00004473
Formule: C₈H₁₈O₂
Kookpunt: 214…215 °C
Smeltpunt: 87…91 °C
Dichtheid: 0,898
Vlampunt: 126 °C (258 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004473
CAS nummer: 110-03-2
EINECS: 203-731-5