2,5-Dimethylhexane ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15221.06
A15221.14
A15221.06EA
86.7
EUR
A15221.06
A15221.14
2,5-Dimethylhexane ≥99%
2,5-Dimethylhexane
Purity: 99%
CAS No.: 592-13-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 26°(80°F)
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1696877
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008951
Formule:
C₈H₁₈ Kookpunt: 107…108 °C Smeltpunt: –91 °C Dichtheid: 0,694 Vlampunt: 26 °C (80 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008951 CAS nummer: 592-13-2 EINECS: 209-745-8 UN: 3295 ADR: 3,II |