3-Methylheptane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L12006.06 L12006.03 L12006.14
L12006.06EA 99.1 EUR
L12006.06 L12006.03 L12006.14
3-Methylheptane ≥97%
3-Methylheptane
Purity: 97% CAS No.: 589-81-1 Molecular Formula: C8H18 Formula Weight: 114.23 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.3980 Melting Point: -121° Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 1730777 UN No.: 1262 MDL No.: MFCD00027244
Formule: C₈H₁₈
Kookpunt: 118…120 °C
Smeltpunt: –121 °C
Dichtheid: 0,710
Vlampunt: 7 °C (44 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00027244
CAS nummer: 589-81-1
EINECS: 209-660-6
UN: 1262
ADR: 3,II