1-Naphthylacetic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
8.06862.0100EA 50.5 EUR
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
1-Naphthylacetic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylacetic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Kookpunt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 129…131 °C
Dichtheid: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004046
CAS nummer: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458
Order Now
Specification Test Results
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 125 - 131 °C
Molar Mass 186.21 g/mol
Bulk Density 240 kg/m3
pH 3.0 (0.6 g/l, H2O, 25 °C)