1-Naphthylacetic acid
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
4343.1 4343.2
ROTH4343.1EA 0 EUR
ROTH4343.1 ROTH4343.2
1-Naphthylacetic acid
1-Naphthylacetic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186.21 g/mol
Kookpunt: 352
Smeltpunt: 129…131 °C
Dichtheid: ∼1.263 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004046
CAS nummer: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458