3-Cyclopentylpropionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18192.14 A18192.22
A18192.14EA 55.9 EUR
A18192.14 A18192.22
3-Cyclopentylpropionic acid ≥98%
3-Cyclopentylpropionic acid
Purity: 98% CAS No.: 140-77-2 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 130-133°/12mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001392
Formule: C₈H₁₄O₂
Kookpunt: 130…133 °C (12 mmHg)
Dichtheid: 0,996
Vlampunt: 47 °C (117 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001392
CAS nummer: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3,III