Indol-3-acetic acid, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00353.0010 1.00353.0100
1.00353.0010EA 59.6 EUR
1.00353.0010 1.00353.0100
Indol-3-acetic acid, Millipore®
Indol-3-acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Kookpunt: 120…125 °C (0.05 mmHg)
Smeltpunt: 167…170 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005636
CAS nummer: 87-51-4
EINECS: 201-748-2