3-(Indol-3-yl)propionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L04877.14
L04877.06
L04877.14EA
84.6
EUR
L04877.14
L04877.06
3-(Indol-3-yl)propionic acid ≥98%
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 830-96-6
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 147733
Formule:
C₁₁H₁₁NO₂ Smeltpunt: 132…135 °C Dichtheid: 1,356 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005660 CAS nummer: 830-96-6 EINECS: 212-600-1 |