4-(Indol-3-yl)butyric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 133-32-4
Molecular Formula: C12H13NO2
Formula Weight: 203.24
Odour: Odourless
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 171120
Merck Reference: 14,4965
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005664
Formule:
C₁₂H₁₃NO₂ Smeltpunt: 121…125 °C Dichtheid: 1,27 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005664 CAS nummer: 133-32-4 EINECS: 205-101-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4965 |