4-(Indol-3-yl)butyric acid, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
MQ100
1.00354.0005 1.00354.0025 1.00354.0100 1.00354.0500
1.00354.0005EA 58 EUR
1.00354.0005 1.00354.0025 1.00354.0100 1.00354.0500
4-(Indol-3-yl)butyric acid, Millipore®
4-(Indol-3-yl)butyric acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.24 g/mol
Smeltpunt: 121…126 °C
Dichtheid: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005664
CAS nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987