4-(Indol-3-yl)butyric acid
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
26172.02 26172.03 26172.04
SERA26172.02EA 0 EUR
SERA26172.02 SERA26172.03 SERA26172.04
4-(Indol-3-yl)butyric acid
4-(Indol-3-yl)butyric acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Smeltpunt: 121…126 °C
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005664
CAS nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987