(2-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16900.06 A16900.14 A16900.22
A16900.06EA 38.3 EUR
A16900.06 A16900.14 A16900.22
(2-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Bromophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 18698-97-0 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 105-106° Beilstein Reference: 2250655
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Kookpunt: 308 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 105…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004314
CAS nummer: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2