(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichlorophenylacetic acid
B21354.06 B21354.14 B21354.22
B21354.06EA 23.8 EUR
B21354.06 B21354.14 B21354.22
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 6575-24-2 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 1952744
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Kookpunt: 316 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 158…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004320
CAS nummer: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0