(3-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11210.06
A11210.14
A11210.22
A11210.06EA
28.8
EUR
A11210.06
A11210.14
A11210.22
(3-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Chlorophenyl)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1878-65-5
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Odourless
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 2045103
MDL No.: MFCD00004332
Formule:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH Kookpunt: 292 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 77…80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004332 CAS nummer: 1878-65-5 EINECS: 217-520-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |