(4-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14974.0B A14974.18 A14974.30
A14974.0BEA 489 EUR
A14974.0B A14974.18 A14974.30
(4-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(4-Chlorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1878-66-6 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 103-107° Beilstein Reference: 1072816 MDL No.: MFCD00004344
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Kookpunt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 103…107 °C
Dichtheid: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004344
CAS nummer: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6