(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
B22872.06 B22872.14
B22872.06EA 87.3 EUR
B22872.06 B22872.14
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid ≥97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 177985-32-9 Molecular Formula: C8H6ClFO2 Formula Weight: 188.59 Melting Point: 102-105° MDL No.: MFCD00236028
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Kookpunt: 289 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 102…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236028
CAS nummer: 177985-32-9