Diphenylacetic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 117-34-0
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Odour: Odourless
pH: 3.8
Melting Point: 146-148°
Boiling Point: 195°/25mm
Beilstein Reference: 1910978
Merck Reference: 14,3316
MDL No.: MFCD00004251
Formule:
C₁₄H₁₂O₂ Kookpunt: 195 °C (25 mmHg) Smeltpunt: 146…148 °C Dichtheid: 1,258 g/cm³ (15 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004251 CAS nummer: 117-34-0 EINECS: 204-185-0 Merck Index: 14,3316 |